Learn More
Candesartán Éster Etílico, TRC
Código de producto. 17952805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952805 5 mg 5 miligramos
17912615 10 mg 10 miligramos
17914945 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1755705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139481-58-6
Fórmula molecular C26 H24 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 468.51
Sinónimo 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, ethyl ester, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. A (EP), Candesartan Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan ethyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.191
Porcentaje de pureza >95%