Learn More
Candesartán-d5, TRC
Código de producto. 30337337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30337337 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17557710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan ethyl-d5
CAS 1189650-58-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 2H5 H15 N6 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Nombre IUPAC Ácido 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]bencimidazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 445.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1911
Porcentaje de pureza >95