Learn More
Candesartán-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan-d4 |
| CAS | 1346604-70-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 2H4 H16 N6 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1-(phenyl-d4)-1’-phenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, CV-11974-d4, Candesartan M1-d4, 3-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1-(phenyl-d4)-1’-phenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)/i10D,11D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(OCC)nc3cccc(C(=O)O)c23)c4ccccc4c5nn[nH]n5 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etoxi-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(2H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 444.48 |
| Mostrar más |