Learn More
Análogo de metoxi-candesartán cilexetilo, TRC
Código de producto. 30348335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348335 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17558510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan Cilexetil Methoxy Analogue
CAS 1026042-12-5
Fórmula molecular C32 H32 N6 O6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H32N6O6/c1-20(43-32(40)44-23-9-4-3-5-10-23)42-30(39)26-13-8-14-27-28(26)38(31(33-27)41-2)19-21-15-17-22(18-16-21)24-11-6-7-12-25(24)29-34-36-37-35-29/h6-8,11-18,20,23H,3-5,9-10,19H2,1-2H3,(H,34,35,36,37)
SMILES COc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de 1-ciclohexiloxicarboniloxietilo
Peso molecular (g/mol) 596.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.2383