Learn More
Candesartan Cilexetil, MedChemExpress
Código de producto. 16481866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481866 500 mg 500 miligramos
16451689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17505
MedChemExpress Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan Cilexetil
CAS 145040-37-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H34N6O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo TCV-116
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (81.88 mM)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)OC(OC(OC6CCCCC6)=O)C
Peso molecular (g/mol) 610.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.66
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation