Learn More
Candesartán cilexetilo, LoGiCal
Código de producto. 30462136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462136 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462136 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0776.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan cilexetil
CAS 145040-37-5
Nombres de analitos o componentes Candesartan cilexetil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C33 H34 N6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Candesartan Cilexetil, 2-Ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, 2-Ethoxy-1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-7-benzimidazolecarboxylic acid 1-(cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl ester, Atacand, Blopress, Candesartan cilexetil, TCV 116, TCY 116, (+/-)-2-Ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (+/-)-1-Hydroxyethyl 2-ethoxy-1-[p-(o-1H-tetrazol-5-ylphenyl)l]-7-benzimidazolecarboxylate, cyclohexyl carbonate (ester)
Fórmula InChI InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6
Nombre IUPAC 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de 1-ciclohexiloxicarboniloxietilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 610.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.254 g/mol