Learn More
Candesartán Cilexetil-d11, TRC
Código de producto. 30179298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179298 25 mg 25 miligramos
30178986 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17558225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261393-19-4
Fórmula molecular C33H23D11N6O6
Peso molecular (g/mol) 621.73
Sinónimo 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyl-d11-oxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester, Atacand-d11, Blopress-d11, TCV 116-d11;
Nombre IUPAC 1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriociclohexil)oxicarboniloxietilo 2-etoxi-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES O=C(OC(C)OC(OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])=O)C2=CC=CC3=C2N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(OCC)=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan Cilexetil-d11
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)/i4D2,5D2,6D2,10D2,11D2,24D