Learn More
Candesartán Cilexetil-d11, TRC
Código de producto. 30178986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178986 2.5 mg 2.50 miligramo
30179298 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30178986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1755822.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1261393-19-4
Fórmula molecular C33H23D11N6O6
Peso molecular (g/mol) 621.73
Sinónimo 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyl-d11-oxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester, Atacand-d11, Blopress-d11, TCV 116-d11;
Nombre IUPAC 1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriociclohexil)oxicarboniloxietilo 2-etoxi-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES O=C(OC(C)OC(OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])=O)C2=CC=CC3=C2N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(OCC)=N3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Candesartan Cilexetil-d11
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)/i4D2,5D2,6D2,10D2,11D2,24D
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.