Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan cilexetil |
| CAS | 145040-37-5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C33H34N6O6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 610.67 |
| Clave InChI | GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCOC1=NC2=CC=CC(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)=C2N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1 |
| Nombre IUPAC | 1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1H-1,3-benzodiazole-7-carboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 610.67 |
Seguridad y manipulación
- Candesartan cilexetil
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Candesartan cilexetil