Learn More
Acilglucurónido de candesartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan Acyl-Glucuronide |
| CAS | 180603-77-4 |
| Fórmula molecular | C30H28N6O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylateβ-D-Glucopyranuronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H28N6O9/c1-2-43-30-31-20-9-5-8-19(28(42)45-29-24(39)22(37)23(38)25(44-29)27(40)41)21(20)36(30)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)26-32-34-35-33-26/h3-13,22-25,29,37-39H,2,14H2,1H3,(H,40,41)(H,32,33,34,35)/t22-,23-,24+,25?,29-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O1)C2=CC=CC3=C2N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(OCC)=N3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((1-((2'-(1H-tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)metil)-2-etoxi-1H-benzo[d]imidazol-7-carbonil)oxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 616.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 616.19 |