Learn More
Candesartan, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin II receptor antagonist
59.65€ - 288.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15405129
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.MC
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
66.20€
59.65€ / 100 miligramos
Ahorro 6.55€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15495119
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.03
1g
288.00€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in ethyl acetate, methanol, water (<1mg/mL at 25°C), DMSO (88 mg/ml at 25°C), and ethanol (1 mg/ml at 25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Candesartan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Candesartan