Learn More
Candesartán 100 μg/ml en acetonitrilo:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324236 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324236 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10945500MC100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Candesartan
CAS 139481-59-7
Nombres de analitos o componentes Candesartan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H20 N6 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound G, Candesartan Cilexetil USP RC G, Candesartan, Candesartan Cilexetil Related Compound G, Candesartan Cilexetil Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Nombre IUPAC Ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]bencimidazol-4-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrilo/Metanol
Peso molecular (g/mol) 440.45
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 440,1597 g/mol