Learn More
Cancer-Targeting Compound 1, MedChemExpress
Código de producto. 16483309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483309 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16483309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cancer-Targeting Compound 1
CAS 1007581-62-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3O2S
Cantidad 1 mg
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CSC(N3C(OCC3(C)C)=O)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 299.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.35
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death