Learn More
Canagliflozina, Mikromol
Código de producto. 30460031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30460031 250 mg
1 options
Código de producto. 30460031 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3870.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Canagliflozina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canagliflozin
CAS 842133-18-0
Nombres de analitos o componentes Canagliflozin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H25 F O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol, 1-(β-D-Glucopyranosyl)-4-methyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-2-thienylmethyl]benzene, Canagliflozin, Invokana, JNJ 24831754ZAE, JNJ 28431754, JNJ 28431754AAA, TA 7284
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(24-23(29)22(28)21(27)19(12-26)30-24)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3/t19-,21-,22+,23-,24+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-[[5-(4-fluorofenil)tiofen-2-il]metil]-4-metilfenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 444.52
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1407 g/mol