Learn More
Mezcla de terpenos de Canadá 2 2500 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| CAS | 1139-30-6, 470-82-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isopropanol |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL |