Learn More
Mezcla de terpenos de Canadá 1 2500 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-beta-Pinene∣(cis + trans)-Nerolidol∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Delta-3-Carene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣Myrcene∣Terpinolene |
| CAS | 89-79-2, 87-44-5, 5989-27-5, 18172-67-3, 7212-44-4, 99-87-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-beta-Pinene∣(cis + trans)-Nerolidol∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Delta-3-Carene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣Myrcene∣Terpinolene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(+)-Limonene 2500 μg/mL∣(1S)-(-)-beta-Pinene 2500 μg/mL∣(cis + trans)-Nerolidol 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣Delta-3-Carene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL |