Learn More
Mezcla de plaguicidas canadiense 6 versión 2 500-2000 μg/mL en Tolueno:Isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kinoprene∣Methoprene |
| CAS | 42588-37-4, 40596-69-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Kinoprene∣Methoprene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane/Toluene |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Kinoprene 500 μg/mL∣Methoprene 2000 μg/mL |