Learn More
Mezcla de pesticidas canadiense 5 versión 2 3000 μg/mL en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Oxamyl∣Spiromesifen |
| CAS | 23135-22-0, 283594-90-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxamyl∣Spiromesifen |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetato de etilo |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxamyl 3000 μg/mL∣Spiromesifen 3000 μg/mL |