Learn More
Mezcla de pesticidas canadiense 4 versión 2 20-500 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acequinocyl∣alpha-Endosulfan∣Benzovindiflupyr∣beta-Endosulfan∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Permethrin∣Quintozene∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 57960-19-7, 959-98-8, 1072957-71-1, 33213-65-9, 149877-41-8, 68359-37-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Acequinocyl∣alpha-Endosulfan∣Benzovindiflupyr∣beta-Endosulfan∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Permethrin∣Quintozene∣Thiophanate-methyl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bifenazate 19.89 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 19.97 μg/mL∣Fenoxycarb 20.04 μg/mL∣Benzovindiflupyr 20.1 μg/mL∣Quintozene 20.11 μg/mL∣Acequinocyl 30.05 μg/mL∣Thiophanate-methyl 49.97 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 50.49 μg/mL∣beta-Endosulfan 50.64 μg/mL∣Fenvalerate 100.3 μg/mL∣alpha-Endosulfan 202 μg/mL∣Cyfluthrin 202 μg/mL∣Deltamethrin 503.6 μg/mL∣Permethrin 503.6 μg/mL |