Learn More
Mezcla de plaguicidas canadiense 2B 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethomorph∣Fenthion∣Imazalil∣Naled∣Parathion-methyl∣Spirodiclofen∣Spiroxamine |
| CAS | 110488-70-5, 55-38-9, 35554-44-0, 300-76-5, 298-00-0, 148477-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethomorph∣Fenthion∣Imazalil∣Naled∣Parathion-methyl∣Spirodiclofen∣Spiroxamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethomorph 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Spirodiclofen 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL |