Learn More
Bálsamo de Canadá, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Canada Balsam, Technical Grade |
| CAS | 8007-47-4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Canada Balsams, Canada Turpentine |