Learn More
Bálsamo de Canadá, filtrado de forma natural, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427747 25 g 25 g
11437747 100 g 100 g
11447747 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16289.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Mounting medium for microscopy
Canada balsam, is used in film forming and masking. It is also used as a mounting media for microscopy. It is also used in chemical, Pharmaceutical research, pharmaceutical intermediate and research. Canada Balsam is used in the preparation of slide mounts. A turpentine made of resin which is dissolved in essential oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bálsamo de Canadá se utiliza en la formación de películas, en enmascaradores y como medio de montaje para microscopía. También se usa en la investigación química y farmacéutica, y como intermedio farmacéutico. El bálsamo de Canadá se usa en la preparación de montajes de diapositivas. Se trata de una trementina hecha de resina que se disuelve en aceites esenciales.
Solubilidad
Es soluble en benceno, cloroformo, xileno, acetato de etilo, éter, aceite de cedro y aceite de trementina. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire y a la humedad. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8007-47-4
Número MDL MFCD00132800
Sinónimo Balsam Canada
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canada balsam
Nombre de nota Natural filtered
Densidad 0.99 g/mL
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Índice Merck 14,946
Información de solubilidad It is soluble in benzene,chloroform,xylene,ethyl acetate,ether,oil of cedar,and oil of turpentine. Insoluble in water.
Forma física Líquido muy viscoso