Learn More
Dueperthal™ Colector de recipientes
Código de producto. 10546512
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10546512 12 L cada uno
1 options
Código de producto. 10546512 Proveedor Dueperthal™ N.º de proveedor 5.10.010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Color Azul
Acabado Estufa esmaltada
Altura (métrico) 350 mm
Para utilizar con (aplicación) Utilícelo como recipientes de seguridad o de limpieza