missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Camrelizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17798743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17798743 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17798743 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA542127

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Camrelizumab is under investigation in clinical trial NCT03417895 (SHR-1210 Combined With Apatinib in Treatment of ED-SCLC After Failure of First Line Standard Therapy).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Camrelizumab Humanized
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 0.94 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen SHR-1210
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human PDCD1/PD-1/CD279.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4 κ
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.