Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Campylobacter Latex Agglutination Test
Código de producto. 17313191 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2 por prueba
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
17313191 2 por prueba 50 tests
1 options
Código de producto. 17313191 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor F46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts Campylobacter - Prueba rápida de aglutinación con portaobjetos de látex para Campylobacter enteropatogénico cultivado en caldos de enriquecimiento o en placas selectivas.
  • Capaz de detectar la presencia de Campylobacter spp. en muestras clínicas y alimentarias.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Control positivo F46c: 1,0 ml
Marcado CE No
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Inmunoglobulinas de conejo cultivadas contra preparaciones de antígeno a partir de serotipos seleccionados de Campylobacter jejuni
Formato 4 frascos (2,5 ml, 2,5 ml, 1,0 ml y 5,0 ml)
Tipo de muestra Origen animal, aviar, alimentario o medioambiental
Sensibilidad 0,986
Tipo Prueba de aglutinación de látex
Para utilizar con (aplicación) Identificación confirmatoria de Campylobacter spp. termófilo (C. Jejuni, C. Coli, C. Jejuni Subsp. Doylei, C. Lari, C. Upsaliensis and C. Fetus) Cultured on Selective Solid Media
Para utilizar con (equipo) Bucles bacteriológicos, tubos de muestras de plástico desechables (1 ml de capacidad), aparatos para mantener las condiciones de cultivo microaerofílico, incubadora de 42 °C (si no está disponible, es aceptable una incubadora de 37 °C)
Incluye 50 pruebas
Material Frasco de polietileno
N.º de reacciones 2 por prueba
Grupo de organismos Animal/planta
Tipo de empaquetado Cartón con caja de viales de inserción
Cantidad 4 frascos (2,5 ml, 2,5 ml, 1,0 ml y 5,0 ml)
Tipo de reactivo Reactivo de látex para pruebas F46a - 2,5 ml de partículas de látex recubiertas con anticuerpos de conejo para antígenos Campylobacter
Especie Animal, aviar, alimentario o medioambiental, no humano
Especificidad 0,997
Clase de organismo diana Eucariota
Tiempo de prueba 2 minutos