Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Campylobacter coli ATCC 33559 5 uds.
Código de producto. 12905913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12905913 5 asas paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12905913 Proveedor Thermo Fisher Scientific™ N.º de proveedor R4609039
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Los Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso
Se recomienda su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede disolverse en medio líquido o sembrarse por estría directamente en un material adecuado. Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® ATCC - Se requiere EULA
Nivel de bioseguridad DG
Contenido y almacenamiento de -18 °C
País de origen EE. UU.
Origen de fabricación EE. UU.
Tipo de producto Organismo de control de calidad
Para utilizar con (aplicación) Organismos de control de calidad ATCC listos para su uso
N.° por paquete 5
Tipo de empaquetado Paquete de aluminio
Cantidad 5 asas
Especie Campylobacter coli