Learn More
R&D Systems™ Camptothecin
Descripción
Cytotoxic plant alkaloid with antitumor properties; prototypic DNA topoisomerase I inhibitor. Induces single strand DNA breaks and protein-DNA crosslinks.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Camptothecin |
| CAS | 3-4-7689 |
| Cantidad | 25 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C20H16N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.36 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 348.36 |