Learn More
MedChemExpress Camptotecina
Código de producto. 16471806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471806 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16471806 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY16560
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Camptothecin (CPT), a kind of alkaloid, is a DNA topoisomerase I (Topo I) inhibitor with an IC50 of 679 nM. Camptothecin (CPT) exhibits powerful antineoplastic activity against colorectal, breast, lung and ovarian cancers, modulates hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) activity by changing microRNAs (miRNA) expression patterns in human cancer cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 348.35 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 3-4-7689
Tipo de producto Natural Products
Pureza 96.17%
Solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (17.94 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Campathecin∣ (S)-(+)-Camptothecin∣ CPT
Objetivo Topoisomerase∣ADC Cytotoxin∣MicroRNA∣Influenza Virus∣Apoptosis∣Fungal∣Antibiotic