Learn More
Tocris Bioscience™ cAMPS-Sp, triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001236 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001236 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1333/1
Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable cAMP analog that activates cAMP receptor proteins such as PKA and cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cAMPS-Sp, triethylammonium salt
CAS 93602-66-5
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C16H27N6O5PS
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.46
Pureza >98%
Peso molecular 446.463