Learn More
Tocris Bioscience™ cAMPS-Rp, triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001373 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001373 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1337/1
cAMP antagonist
Cell-permeable cAMP analog; acts as a competitive antagonist of cAMP-induced activation of PKA (IC50 = 11 - 16 μM) by interacting with cAMP binding sites on the regulatory subunits. Resistant to hydrolysis by phosphodiesterases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cAMPS-Rp, triethylammonium salt
CAS 151837-09-1
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C16H27N6O5PS
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.46
Pureza >98%
Peso molecular 446.463