Learn More
(+/-)-Canforquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487167 5 g 5 g
11497167 25 g 25 g
11458960 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14967.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Camphorquinone derivative (i.e. carboxylated camphorquinone) is used as visible-light photoinitiator in biomedical applications. It is also used in dentistry and is often used in conjunction with hydrogen donating amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado de la camforquinona (es decir, la camforquinona carboxilada) se utiliza como fotoiniciador de luz visible en aplicaciones biomédicas. También se utiliza en odontología y suele emplearse junto con hidrógeno donando amina.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter etílico y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10373-78-1
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00064160
Clave InChI VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
Nombre IUPAC 4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Camphorquinone
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1909463
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 99%