Learn More
Cloruro de canforquinona-10-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Camphorquinone-10-sulfonyl Chloride |
| CAS | 82594-19-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Cl O4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClO4S/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(11,14)15)8(13)7(6)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2=O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(1S,4S)-7,7-dimetil-2,3-dioxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0223 |