Learn More
Hidrato de ácido canforquinona-10-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Camphorquinone-10-sulfonic Acid, Hydrate |
| CAS | 73413-79-3 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O5 S . H2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O5S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,10-;/m1./s1 |
| SMILES | O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2=O |
| Nombre IUPAC | Ácido [(1S,4S)-7,7-dimetil-2,3-dioxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 264.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0668 |