Learn More
Alcanfor, racémico, Mikromol™
Código de producto. 17959639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17959639 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17959639 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0103.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alcanfor racémico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Camphor
CAS 76-22-2
Nombres de analitos o componentes DL-Camphor
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor, (+/-)-Camphor
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Nombre IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 152.23
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,1201 g/mol