Learn More
Camphor, MedChemExpress
Código de producto. 16409146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409146 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0808
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camphor
Forma física Solid
CAS 76-22-2
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo (±)-Camphor
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (656.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (32.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1
Peso molecular (g/mol) 152.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.23
Porcentaje de pureza 98.0%