Learn More
(±)-Alcanfor, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464343 2500 g 2500 g
11478960 100 g 100 g
11454343 500 g 500 g
11488960 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11464343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10936.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Camphor is used in the preparation of mothballs. It acts as a plasticizer for nitrocellulose, and an ingredient for fireworks and explosive munitions. It is useful in the treatment of sprains, swellings and inflammation. It is also used to synthesize carbon nanotubes by chemical vapor deposition process of camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcanfor se utiliza en la preparación de bolas de naftalina. Actúa como plastificador para la nitrocelulosa y como ingrediente para fuegos artificiales y municiones explosivas. Es útil en el tratamiento de esguinces, hinchazones e inflamaciones. También se utiliza para sintetizar nanotubos de carbono mediante el proceso de deposición de vapor químico del alcanfor.
Solubilidad
Soluble en acetona, etanol, dietiléter, cloroformo y ácido acético.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y disolventes clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-22-2
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00074738,MFCD00064149
Clave InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
Nombre IUPAC 4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Camphor
Punto de fusión 172°C to 176°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Olor Camphor-like
Cantidad 2500 g
Número UN UN2717
Beilstein 1907611
Índice Merck 14,1732
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 96%