Learn More
Ácido (+/-)-alcanfor-10-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490443 100 g 100 g
11400453 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12620.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as a resolving agent for chiral amines and other cations. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredient such as trimetaphan camsilate, which is used to reduce bleeding during neurosurgery. Further, it is involved in the transglucosidation of methyl and ethyl D-glucopyranosides by alcoholysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (+)-alcanfor-10-sulfónico se utiliza como agente de resolución para aminas quirales y otros cationes. Participa en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos, como el cansilato de trimetafano, que se utiliza para reducir las hemorragias durante la neurocirugía. Además, participa en la trasnglucosidación de D-glucopiranósidos metílicos y etílicos por alcohólisis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8-2-5872
Fórmula molecular C10H16O4S
Peso molecular (g/mol) 232.29
Número MDL MFCD00074827
Clave InChI MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
Nombre IUPAC ácido de (7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfónico
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 3205973
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid