Learn More
(-)-Camfeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Camphene |
| CAS | 5794-04-7 |
| Fórmula molecular | C10H16 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1S)-, 2,2-Dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane, (1S,4R)-(-)- Camphene (8CI), (1S,4R)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, l-Camphene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C |
| Nombre IUPAC | (1R,4S)-3,3-dimetil-2-metilidenobiciclo[2.2.1]heptano |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1252 |