Learn More
Canfeno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16340448 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16340448 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16340448 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S710
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
(+)-Canfeno5794-03-61000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camphene
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 79-92-5, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C10H16
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-2-metilidenebiciclo[2.2.1]heptano
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 136.238
PubChem CID 6616
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:3830
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio