Learn More
(+)-Camphene (>90%), TRC
Código de producto. 30134753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134753 100 mg 100 miligramos
30003389 25 mg 25 miligramos
30010035 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC173133100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-03-6
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo (1R)-2,2-Dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane, (1R,4S)-(+)-Camphene (8CI), (1R,4S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (1R)-Camphene, (1R,4S)-Camphene, d-Camphene
Nombre IUPAC (1S,4R)-3,3-dimetil-2-metilidebiciclo[2.2.1]heptano
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (+)-Camphene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.