Learn More
Canfeno, 75 %, resto principalmente α-fencheno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351054 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10115800 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295570010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-92-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00066603
Clave InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo camphene, comphene, 2,2-dimethyl-3-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane, +/--camphene, 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, bicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene, fema no. 2229
PubChem CID 6616
ChEBI CHEBI:3830
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-2-metilidenebiciclo[2.2.1]heptano
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camphene
Nombre de nota 75%
Punto de fusión 42°C
Color Blanco
Densidad 0.85
Punto de ebullición 159.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 70% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 156
Índice Merck 15, 1732
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ether,cyclohexane,cyclohexene,,dioxane and chloroform,slightly soluble in alcohol
Viscosidad 1.6 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 75%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Camphene, remainder mainly a-fenchene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.