Learn More
Canfeno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30328416 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30328416 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010073IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camphene
CAS 79-92-5
Nombres de analitos o componentes Camphene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
Nombre IUPAC (1S,4R)-3,3-dimetil-2-metilidenobiciclo[2.2.1]heptano
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol