Learn More
Ferulato de campesterilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Campesteryl Ferulate |
| CAS | 20972-07-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C38H56O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Campesterol Ferulate, Campesterol Ferulic Acid Ester, (24R)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Ergost-5-en-3β-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H56O4/c1-24(2)25(3)8-9-26(4)31-14-15-32-30-13-12-28-23-29(18-20-37(28,5)33(30)19-21-38(31,32)6)42-36(40)17-11-27-10-16-34(39)35(22-27)41-7/h10-12,16-17,22,24-26,29-33,39H,8-9,13-15,18-21,23H2,1-7H3/b17-11+/t25-,26-,29+,30+,31-,32+,33+,37+,38-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@]4([H])CC[C@@]5([H])C(C)CC[C@@H](C)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C |
| Nombre IUPAC | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimetilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 576.85 |
| Mostrar más |