Learn More
Campesterol, TRC
Código de producto. 17948194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948194 1 mg 1 miligramo
17910055 10 mg 10 miligramos
17909424 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17948194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1553601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 474-62-4
Fórmula molecular C28 H48 O
Peso molecular (g/mol) 400.68
Sinónimo (3beta,24R)-Ergost-5-en-3-ol, Campesterin, (24R)-Methylcholest-5-en-3beta-ol, 24(R)-Methylcholesterol, 24alpha-Methyl-5-cholesten-3beta-ol, 24alpha-Methylcholesterol, delta5-24-Isoergosten-3beta-ol, NSC 224330;
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5S)-5,6-dimetilheptano-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material Campesterol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3705
Porcentaje de pureza >95%