Learn More
Campesterol, MedChemExpress
Código de producto. 16470386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16470386 2 mg 2 miligramos
16461638 5 mg 5 miligramos
16429228 10 mg 10 miligramos
16413926 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16470386
Marca: Medchem Express HYN1459
MedChemExpress Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Campesterol
CAS 474-62-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H48O
Cantidad 2 mg
Sinónimo (24R)-5-Ergosten-3β-ol
Información de solubilidad Ethanol : 9.09 mg/mL (22.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 400.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.68
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death