Learn More
Campestanol, TRC
Código de producto. 30011627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011627 5 mg 5 miligramos
30003376 1 mg 1 miligramo
30011718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1552905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474-60-2
Fórmula molecular C28 H50 O
Peso molecular (g/mol) 402.7
Sinónimo Ergostan-3-ol, (3β,5α,24R)-, 5α-Ergostan-3β-ol, (24R)- (8CI), Campestanol (7CI), (3β,5α,24R)-Ergostan-3-ol, 24β-Ethylcholestanol, 24β-Methylcholestanol, 5α-Dihydrocampesterol, Chalinastanol, Neospongosterol, dihydro-, Dihydrocampesterin, (24R)-3-ß-Hydroxy-24-methyl-5a-cholestane, (24R)-5α-Ergostan-3β-ol, Dihydro-neospongosterol, CAMP
Nombre IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(1R,4R)-1,4,5-trimetilhexil]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES CC(C)[C@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Campestanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H50O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h18-26,29H,7-17H2,1-6H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3862
Porcentaje de pureza >95%