Learn More
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Wash Buffer
Código de producto. 12644355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
12644355 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 12644355 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T2337
Para su uso con los sistemas de inmunoensayo cAMP-Screen y cAMP-Screen Direct™.
This Wash Buffer is suitable for use with the cAMP-Screen™ or cAMP-Screen Direct™ Immunoassay system.
  • Cantidad: 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de lavado
Cantidad 1 L
Formulario Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema de inmunoensayo cAMP-Screen Direct™, sistema de inmunoensayo cAMP-Screen™
Línea de productos cAMP-Screen
Contenido y almacenamiento Almacene el producto a 4 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente