Learn More
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Assay/Lysis Buffer
Descripción
This Assay/Lysis Buffer is suitable for use with the cAMP-Screen™ or cAmp-Screen Direct™ Immunoassay System.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
- Cantidad: 65mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tampón de ensayo/lisis |
| Cantidad | 65 mL |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de inmunoensayo cAMP-Screen Direct™, sistema de inmunoensayo cAMP-Screen™ |
| Línea de productos | cAMP-Screen |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |