Learn More
Camostat Mesilato, TRC
Código de producto. 30136252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136252 1 g 1 g
30134353 2.5 g 2.50 g
30007921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1503001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59721-29-8
Fórmula molecular C20 H22 N4 O5 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 494.52
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), Camostat mesylate, Camostat monomethanesulfonate, FOY 305, FOY-S 980, Foipan
Nombre IUPAC [4-[2-[2-(dimetilamino)-2-oxoetoxi]-2-oxoetil]fenil] 4-carbamimididobenzoato; Ácido metanosulfónico
SMILES CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(=N)N)cc2)cc1.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camostat Mesylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.1471