Learn More
Camostat mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16496206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496206 100 mg 100 miligramos
16475718 10 mg 10 miligramos
16401887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13512
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.
Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camostat mesylate
Forma física Solid
CAS 59721-29-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N4O8S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Camostat mesilate FOY305 FOY-S980
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (252.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.11 mM)
SMILES O=C(OCC(N(C)C)=O)CC1=CC=C(OC(C2=CC=C(NC(N)=N)C=C2)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 494.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.52
Porcentaje de pureza 98.45%